Kühllagerung
Wertvolle Proben lagern und schützen
Entdecken Sie die beste Auswahl an Kühllagerungslösungen und -zubehör. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Labor-Kühl- und Gefrierschränken, Kühlboxen und modernsten kryogenen Lagersystemen. Vertrauen Sie auf unsere professionellen Produkte, um Ihre wertvollen Proben zu schützen und Ihre Lagerungsanforderungen zu optimieren. Kaufen Sie jetzt erstklassige Kühllagerungslösungen.
Häufig
gestellte Fragen
Welche verschiedenen Arten von Laborkühlschränken gibt es?
Zu den verschiedenen Arten von Laborkühlschränken gehören Allzweckkühlschränke für die Lagerung von Proben und Vorräten, Kühlschränke für die sichere Lagerung brennbarer Materialien, explosionsgeschützte Kühlschränke für gefährliche Umgebungen, Ultratiefkühlschränke für die Langzeitlagerung bei extrem niedrigen Temperaturen, Blutbankkühlschränke für die Lagerung von Blut und Blutprodukten, Apothekenkühlschränke für die Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen sowie Tiefkühlschränke für die Aufbewahrung biologischer Proben bei extrem niedrigen Temperaturen.
Mehr erfahren
Was ist das Prinzip von ULT-Gefriergeräten?
Das Prinzip eines Ultratiefkühlgeräts (ULT) basiert auf dem Einsatz eines Kaskadenkühlsystems. Bei diesem System werden zwei oder mehr Kühlstufen eingesetzt, um extrem niedrige Temperaturen zu erreichen und zu halten.
Mehr erfahren
Wie hoch ist die Betriebslebens- dauer eines ULT-Gefriergeräts?
Die Betriebslebensdauer eines Ultratiefkühlgeräts (ULT) hängt von Faktoren wie der Qualität der Konstruktion, den Wartungspraktiken und dem Nutzungsverhalten ab.
Mehr erfahren
Ist ein Laborgefrierschrank dasselbe wie ein normaler Gefrierschrank?
Nein, ein Laborgefrierschrank ist nicht dasselbe wie ein normaler Haushaltsgefrierschrank. Labortiefkühlschränke sind speziell für die Lagerung von temperaturempfindlichen Materialien und Proben in der wissenschaftlichen Forschung, im Gesundheitswesen oder in der Industrie konzipiert.
Mehr erfahren
Science News
Lab Reporter
Webinar image
Die Herausforderung im Kühlkettenmanagement meistern
Mehr lesen
Webinar image
Lösungen für die Kühllagerung
Mehr lesen
Webinar image
Wie lassen sich versteckte Kosten im Zellkulturlabor reduzieren?
Mehr lesen
Jetzt verfügbar
Andere Programme
Sustainability Program
Nachhaltigkeitsprogramm
Lesen Sie mehr darüber, wie wir gemeinsam die Net-Zero-Ziele erreichen können.
Mehr erfahren
Lab Reporter
Fisher Scientific Edge Programm
Garantiert schneller Versand unserer beliebtesten Produkte.
Mehr erfahren
NLSU
Ein neues Labor einrichten?
Mit dem NLSU-Programm erhalten Sie alle Unterstützung, die Sie für die Einrichtung eines neuen Labors oder die Erweiterung eines bestehenden Labors benötigen.
Mehr erfahren
NLSU Program
News Corner
Entdecken Sie die neuesten Innovationen im Fisher Scientific Channel
Mehr Erfahren