 Schlagworte
 bereits registriert
Fisher Scientific AG
Wilstrasse 57
Postfach 1006
CH-5610 Wohlen
Tel. 056 618 41 11
Fax 056 618 41 41
Fisher Scientific Bioblock
Frankreich
Bd Sébastien Brant
BP 50111
67403 Illkirch Cedex
France
Tel. +33 (0)3 88 67 14 14
Fax +33 (0)3 88 67 11 68
Fisher Scientific Bioblock
Belgium
BP 567
B-7500 Tournai 1
Tel. +32 (0)56 260 260
Fax +32 (0)56 260 270
Fisher Scientific Bioblock
Spanien
Vía de los poblados, 17
Nave 3-13
28033 Madrid
Tel +34 91 515 92 34
Fax +34 91 515 92 35
|
 |
|
 Neuheiten und Aktionspreise 
PH/MV-METER CYBERSCAN PH600 KOMPL.
- Messbereich: -2,00 bis 19,99 pH, +/-2000 mV
- Genauigkeit +/- 0,02 pH
- Speicher für 500 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
- Passwortschutz
- Infrarot-Schnittstelle
- Schutzart IP67
- Lieferung komplett im Koffer mit pH-Elektrode, Temperaturfühler und Netzadapter
MAGNETRUEHRER RCT BASIC SAFETY C.
- Integrierte Temperaturregelung
- Inklusive PT 1000 Temperaturfühler
- Exakte Temperatur- und Drehzahleinstellung über Digitalanzeige, auch bei ausgeschalteter Funktion möglich
- Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze über Digitalanzeige
- Hot Top indicator >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
|
EVAPORATEUR EZ2 STANDARD
- Komplettes Zentrifugal-Vakuumkonzentratorsystem für flüchtige Lösungsmittel
und wässrige Phasen
- Kapazität für 8 Mikrotiterplatten bis 2 Rundkolben 500 ml
- Temperaturregelung von Raumtemperatur bis 80°C mittels einer Heizlampe
- Kontrolle der Probentemperatur durch Infrarotmessung
PUMPSTAND ECOFLEX 18L/MIN
- Für korrosive Gase, Druchflussrate 18l/min, Endvakuum 2 mbar
- Pumpenkopf, Membran, Schläuche aus Teflon, Ventile aus Peek
- Saugseitiger Abscheider aus Glas
BRUTSCHRANK INP400 70°C 53 L
- Temperaturbereich +30°C bis +70°C
- natürliche Luftbewegung
- Programmgeber 40 Schritte und
MemoryCard
- mit Werkskalibrierzertifikat bei
+37°C
- ...